missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Nitrite-15N, TRC

Produktkod. 30138626
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138626 1 g
30132955 2.5 g
30004995 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138626 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6480021G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 68378-96-1
Molekylformel 15N O2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 69.99
Synonym Nitrous-15N acid, sodium salt (9CI), Sodium 15N-nitrite, Sodium nitrite-15N
LEDER [Na+].[O-][15N]=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Nitrite-15N
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1;
Formel vikt 69.9797
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.