Läs mer
Sodium Nitrite-18O2 (10% 16O2), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Nitrite-18O2 |
| CAS | 123798-55-0 |
| Molekylformel | N 18O2 . Na |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Nitrous-18O2 Acid Sodium Salt (10% 16O2) |
| InChI formel | InChI=1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i2+2,3+2; |
| LEDER | [Na+].[18O-]N=[18O] |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.995 |
| Formel vikt | 72.991 |