missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Nitrite-18O2 may contain up to 2% of 16O2, TRC

Produktkod. 30417723
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417723 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30417723 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6480035MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Nitrite-18O2
CAS 123798-55-0
Molekylformel N 18O2 . Na
Kvantitet 5 mg
Synonym Nitrous-18O2 Acid Sodium Salt (10% 16O2)
InChI formel InChI=1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i2+2,3+2;
LEDER [Na+].[18O-]N=[18O]
Molekylvikt (g/mol) 72.995
Formel vikt 72.991
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.