Läs mer
Natriumnitrit, 98 %
Produktkod. 11432958
Change view
Kvantitet:
1000 g
5000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
11432958 1000 g
11442958 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18668.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7632-00-0 ∣ NaNO2 ∣ 69,00 g/mol
Natriumnitrit används i många industriella tillämpningar, dvs. i kötttorkning, färgning och konservering. Det används som reagens inom analytisk kemi, motgift vid cyanidförgiftning, elektrolyt vid elektrokemisk slipning, som kyllösning i slutna system och som tillsats i industriella fetter. Den finner användning som korrosionsinhibitor såväl som inom gummiindustrin. Inom metallurgin används den för fosfatisering och detinning. Det fungerar som en föregångare till diazofärgämnen, nitrosoföreningar och olika organiska föreningar som läkemedel. Som livsmedelstillsats används det för att förhindra botulism.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumnitrit används i många industriella tillämpningar, bland annat vid köttkonservering, färgning och konservering. Det används som reagens i analytisk kemi, som motgift vid cyanidförgiftning, elektrolyt vid elektrokemisk malning, som kyllösning i slutna system och som tillsats i industriella fetter. Det används både som korrosionshämmare och inom gummiindustrin. Inom metallurgi används det för fosfatisering och desinering. Det fungerar som en föregångare till diazofärger, nitrosoföreningar och olika organiska föreningar som läkemedel. Som livsmedelstillsats används det för att förebygga botulism.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol, etanol, ammoniak, salpetersyra. Lätt löslig dietyleter.
Anteckningar
Bryts ner över 320°. Hygroskopisk. Oförenlig med reducerande medel, starka oxiderande medel, organiska ämnen, fint pulveriserade metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7632-00-0
Molekylformel NaNO2
Molekylvikt (g/mol) 69.00
MDL-nummer MFCD00011118
InChI-nyckel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-namn natriumnitrit
LEDER [Na+].[O-]N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium nitrite
Smältpunkt 271 °C (dekomposition)
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 1000 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.17
Linjär formel NaNO2
UN-nummer UN1500
Merck Index 14,8648
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol, etanol, ammoniak, salpetersyra. Lätt löslig dietyleter.
Formel vikt 69
Procent renhet 98%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium nitrite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrite
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.