Läs mer
Natriumnitrit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Natriumnitrit används i många industriella tillämpningar, dvs. i kötttorkning, färgning och konservering. Det används som reagens inom analytisk kemi, motgift vid cyanidförgiftning, elektrolyt vid elektrokemisk slipning, som kyllösning i slutna system och som tillsats i industriella fetter. Den finner användning som korrosionsinhibitor såväl som inom gummiindustrin. Inom metallurgin används den för fosfatisering och detinning. Det fungerar som en föregångare till diazofärgämnen, nitrosoföreningar och olika organiska föreningar som läkemedel. Som livsmedelstillsats används det för att förhindra botulism.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natriumnitrit används i många industriella tillämpningar, dvs. i kötttorkning, färgning och konservering. Det används som reagens inom analytisk kemi, motgift vid cyanidförgiftning, elektrolyt vid elektrokemisk slipning, som kyllösning i slutna system och som tillsats i industriella fetter. Den finner användning som korrosionsinhibitor såväl som inom gummiindustrin. Inom metallurgin används den för fosfatisering och detinning. Det fungerar som en föregångare till diazofärgämnen, nitrosoföreningar och olika organiska föreningar som läkemedel. Som livsmedelstillsats används det för att förhindra botulism.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol, etanol, ammoniak, salpetersyra. Lite löslig dietyleter.
Anteckningar
Nedbryts över 320° . Hygroskopisk. Inkompatibel med reduktionsmedel, starka oxidationsmedel, organiska ämnen, finfördelade metaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium nitrite |
| Smältpunkt | 271 °C (dekomposition) |
| CAS | 7632-00-0 |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 2.17 |
| Molekylformel | NNaO2 |
| Linjär formel | NaNO2 |
| MDL-nummer | MFCD00011118 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium nitrite
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.