Läs mer
Natriumnitrit, ACS, 97% min
Produktkod. 11337817
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337817 500 g 500g
11317817 25 g 25g
11327817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014244.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7632-00-0 ∣ NNaO2 ∣ 69,00 g/mol
Natriumnitrit används i många industriella applikationer som kötttorkning, färgning och konservering. Det används som reagens inom analytisk kemi, som motgift vid cyanidförgiftning, som elektrolyt vid elektrokemisk slipning, som kyllösning i slutna system och som tillsats i industriella fetter. Den finner användning som korrosionsinhibitor såväl som inom gummiindustrin. Inom metallurgin används den för fosfatisering och detinning. Det fungerar som en föregångare till diazofärgämnen, nitrosoföreningar och olika organiska föreningar som läkemedel. Som livsmedelstillsats används det för att förhindra botulism.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7632-00-0
Molekylformel NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 69.00
MDL-nummer MFCD00011118
InChI-nyckel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-namn natrium; nitrit
LEDER [Na+].[O-]N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium nitrite
Smältpunkt 271 °C
Namnnotering För ACS-analys; Bryts ner över 320°
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 97% min
Densitet 2.17 g/mL
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol, etanol, ammoniak och salpetersyra. Lätt löslig dietyleter.
Formel vikt 69
Procent renhet ≥97%
Kvalitet ACS/Reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.