Läs mer
Natriumnitrit, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10437660 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Produktkod. 10437660
Brand: JT Baker 0297.0100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Överskrider ACS-specifikationerna. Uppfyller reagensspecifikationer för testning av USP/NF-monografier
Kemiska identifierare
Molekylformel NaNO2
Molekylvikt (g/mol) 69
MDL-nummer MFCD00011118
Specifikationer
Kokpunkt 320°C (1013 hPa)
Smältpunkt 284°C
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall min. 97.0%
Densitet 2.168 g/cm³ (20°C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).