Specifikationer
| Kokpunkt | 320°C |
| Smältpunkt | 271°C |
| Färg | Yellow |
| pH | 8 to 9 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 69g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium nitrite
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.