Läs mer
Natriumnitrit, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, Ph. Eur., USP , E250, 99 till 100,5 % (beräknat till den torkade substansen), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15641330 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
50kg
5kg
Produktkod. 15641330
Brand: Honeywell-Fluka 134471KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, FCC, Ph. Eur., USP , E250, 99-100,5% (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7632-00-0
Molekylformel NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 69.00
MDL-nummer MFCD00011118
InChI-nyckel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-namn natrium; nitrit
LEDER [Na+].[O-]N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Nitrite
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Kvantitet 1 kg
Linjär formel NaNO2
UN-nummer 1500
Formel vikt 69g/mol
Procent renhet 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Kvalitet puriss.
Tändpunkt 914°F