Läs mer
Natriumnitrit, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, Ph. Eur., USP E250, 99 till 100,5 % (beräkning till det torkade ämnet), Solstice
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Description
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium nitrite |
| Smältpunkt | 271 °C (litteratur) |
| Namnnotering | Puriss., uppfyller den analytiska specifikationen från BP, FCC, Ph. Eur., USP E250, 99-100,5% (beräkning till det torkade ämnet) |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Kvantitet | 50 kg |
| Analysprocentintervall | 99 till 100,5% |
| Linjär formel | NaNO2 |
| UN-nummer | UN1500 |
| Formel vikt | 69 |
| Procent renhet | 99 till 100,5 % (beräkning till det torkade ämnet) |
| Show More |