Läs mer
Natriumnitrit, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Nitrite |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | NaNO2 |
| UN-nummer | 1500 |
| Formel vikt | 69g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |
| Tändpunkt | 914°F |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium nitrite
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrite