Läs mer
Natriumnitrit, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Produktkod. 15653430
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15653430 250 g 250g
15633430 100 g 100g
15663430 500 g 500g
15643430 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15653430 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31443250G
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7632-00-0
Molekylformel NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 69.00
MDL-nummer MFCD00011118
InChI-nyckel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-namn natrium; nitrit
LEDER [Na+].[O-]N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Nitrite
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Kvantitet 250 g
Linjär formel NaNO2
UN-nummer 1500
Formel vikt 69 g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Tändpunkt 914 °F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium nitrite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrite