Läs mer
Natriumnitrit, reagenskvalitet, Scharlab
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7632-00-0 |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | NNaO2 |
| InChI-nyckel | LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Na+].[O-]N=O |
| IUPAC-namn | natriumnitrit |
| Molekylvikt (g/mol) | 69.00 |
| Kvalitet | ExpertQ |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Natriumnitrit, pro analysi, ACS
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .