missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Nitrite, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15821761
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15821761 5 kg 5kg
15811761 100 g 100g
15806740 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15821761 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8222855000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Cryst. for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7632-00-0

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Nitrite
Smältpunkt 280°C (decomposition)
Kvantitet 5 kg
MDL-nummer MFCD00011118
Synonym Sodium nitrite, Sodium nitrite
Molekylvikt (g/mol) 69
Kvalitet Research
Densitet 2.1 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.