Läs mer
Natriumnitritlösning, 0,2 M, Solstice
Produktkod. 15694910
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15694910 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15694910 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 352721L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 SEK
    717.32 SEK / 1 L
    Save 67.68 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Volymetrisk, 0,2 M NaNO2 (0,2N)
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium nitrite solution
CAS 7632-00-0
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 L
Molekylformel NNaO2
Linjär formel NaNO2
MDL-nummer MFCD00011118
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
InChI-nyckel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[O-]N=O
IUPAC-namn natrium; nitrit
Molekylvikt (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Formel vikt 69 g/mol
Kvalitet Not Available
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.2M