Läs mer
Natriumnitritlösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12950894 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12950894 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12950894 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 057 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 SEK
    761.81 SEK / 1000ml
    Save 338.19 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Nitrite Solution
Förpackning Flaska
CAS 7632-00-0
Molekylformel NNaO2
Koncentration 0.1 M
MDL-nummer MFCD00011118
InChI-nyckel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[O-]N=O
IUPAC-namn natriumnitrit
Molekylvikt (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:78870
Kvalitet Eu. Ph. Referens