Läs mer
Natriumnitrit, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium nitrite |
| CAS | 7632-00-0 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | N O2 . Na |
| Synonym | Sodium nitrite, Nitrous Acid Sodium Salt, Anti-Rust, E 250, Erinitrit, Filmerine, M 138C, Nitrous Acid Soda, SNS 40, Sodium Nitrite, Sodium Nitrite (NaNO2), Synfat 1004 |
| InChI formel | InChI=1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]N=O |
| IUPAC-namn | natrium; nitrit |
| Molekylvikt (g/mol) | 69 |
| Formel vikt | 68.9827 |