Läs mer
Natriumnitrit, (USP/FCC), MP Biomedicals
Produktkod. 11487241 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487241 1 kg 1kg
11477241 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487241 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0296030191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 SEK
    1250.22 SEK / 1kg
    Save 64.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 7632-00-0
Molekylformel NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 69.00
MDL-nummer MFCD00011118
InChI-nyckel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-namn natriumnitrit
LEDER [Na+].[O-]N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Nitrite
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 69
Kvalitet FCC/USP