Läs mer
Natriumnitroferricyaniddihydrat, 99+%
Produktkod. 10561461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10561461 25 g Glasflaska 25g
10721871 100 g Glasflaska 100g
10286930 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10561461 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211640250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13755-38-9
Molekylformel C5H4FeN6Na2O3
Molekylvikt (g/mol) 297.95
MDL-nummer MFCD00149192
InChI-nyckel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
LEDER O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium nitroferricyanide dihydrate
Namnnotering p.a.
Färg Rött
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99% min. (Argentometry)
Linjär formel Na2Fe(CN)5NO·2H2O
Merck Index 15, 8780
Löslighetsinformation Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC-namn dinatrium;järn(4+);nitroxylanjon;pentacyanid;dihydrat
Formel vikt 297.94
Procent renhet ≥99%
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.72, 1.7200g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.