Läs mer
Natriumnitroferricyanid, dihydrat, kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15598164 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
125 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
125g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15598164 125 g Poly flaska 125g
1 options
Produktkod. 15598164 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 379204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 13755-38-9
Molekylformel C5H4FeN6Na2O3
Molekylvikt (g/mol) 297.95
MDL-nummer MFCD00149192
InChI-nyckel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
LEDER O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Nitroferricyanide
Namnnotering Dihydrate
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 125 g
IUPAC-namn dinatrium;järn(4+);nitroxylanjon;pentacyanid;dihydrat
Formel vikt 297.95
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Poly flaska