Läs mer
Natriumnitroferricyaniddihydrat, reagens ACS, uppfyller kraven hos Reag.Ph.Eur.
Produktkod. 10321651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10321651 100 g Glasflaska 100g
10239470 25 g Glasflaska 25g
10381691 500 g Glasflaska 500g
10107103 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10321651 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424361000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00 SEK
    1259.65 SEK / 100g
    Save 245.35 SEK
    16% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13755-38-9
Molekylformel C5H4FeN6Na2O3
Molekylvikt (g/mol) 297.95
MDL-nummer MFCD00149192
InChI-nyckel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
LEDER O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium nitroferricyanide dihydrate
Färg Bordeaux
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 g
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.72, 1.7200g/mL
Linjär formel Na2Fe(CN)5NO·2H2O
Merck Index 15,878
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 400 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol
IUPAC-namn dinatriumpentacyano(oxidaniumylidinamino)järnbis(ylium)dihydrat
Formel vikt 297.94
Procent renhet 99,0 till 102,0 %
Kvalitet ACS-reagens
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.