Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Nitroferricyanide(Iii) Dihydrate |
| Fysisk form | Crystals |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O |
| UN-nummer | 3288 |
| IUPAC-namn | disodium;iron(4+);nitroxyl anion;pentacyanide;dihydrate |
| Formel vikt | 297.95g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS Reagent |