Läs mer
Natriumnitroferricyaniddihydrat, ACS-reagenskvalitet, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Nitroferricyanide |
| Namnnotering | Dihydrat |
| CAS | 13755-38-9 |
| CAS Min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Fina kristaller eller kristallint pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Vit polyflaska med bred munn |
| Molekylformel | C5H4FeN6Na2O3 |
| MDL-nummer | MFCD00149192 |
| Visa mer |