Läs mer
Natriumnitroprussiddihydrat, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11494351 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494351 100 g 100g
11476105 250 g 250g
11404361 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494351 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215206180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 SEK
    1226.85 SEK / 100g
    Save 63.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Reagens som används för kromatografisk detektion av peptider som innehåller cystin. Frigör även kväveoxid i biologiska system
Kemiska identifierare
CAS 13755-38-9
Molekylformel C5H4FeN6Na2O3
Molekylvikt (g/mol) 297.95
MDL-nummer MFCD00149192
InChI-nyckel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
LEDER O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Nitroprusside Dihydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
IUPAC-namn dinatrium;järn(4+);nitroxylanjon;pentacyanid;dihydrat
Formel vikt 297.95
Procent renhet 99.87%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium Nitroprusside Dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium NitroprussideDihydrate