Läs mer
Natriumnitroprussiddihydrat Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11484351 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484351 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11484351 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215206125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 SEK
    619.27 SEK / 25g
    Save 31.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Analytical grade chemical reagent for laboratory and research applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Nitroprusside
Namnnotering Dihydrat
CAS 13755-38-9
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Molekylformel C5H4FeN6Na2O3
MDL-nummer MFCD00149192
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
InChI-nyckel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
IUPAC-namn dinatriumpentacyano(oxidaniumylidinamino)järnbis(ylium)dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 297.95
PubChem CID 11953895
Formel vikt 297.95
Procent renhet >99%
Densitet 7,87 g/cm3 vid 25 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium Nitroprusside Dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium NitroprussideDihydrate