Läs mer
Natriumnitroprussid dihydrat, puriss. p.a., ≥99%, ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15686840
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15686840 100 g 100g
15696840 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15686840 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 71778100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2150.00 SEK
    1967.32 SEK / 100g
    Save 182.68 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-03-2027
Puriss. pa, ACS Reagent, Reagent European Pharmacopoeia, Reagent European Pharmacopoeia,≥ 99 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13755-38-9
Molekylformel C5H4FeN6Na2O3
Molekylvikt (g/mol) 297.95
MDL-nummer MFCD00149192
InChI-nyckel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
IUPAC-namn dinatrium;järn(4+);nitroxylanjon;pentacyanid;dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium nitroprusside dihydrate
Kvantitet 100 g
Linjär formel Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
UN-nummer UN3288
Formel vikt 297,95 g/mol
Procent renhet ≥99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium nitroprusside dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.