Läs mer
Sodium Nitroprusside Dihydrate, puriss. pa,≥ 99 %, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium nitroprusside dihydrate |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O |
| UN-nummer | UN3288 |
| Formel vikt | 297.95g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium nitroprusside dihydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.