Läs mer
Sodium Nitroprusside Dihydrate, purum p.a., ≥98% (AT), ACS reagent, Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium nitroprusside dihydrate |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O |
| UN-nummer | UN3288 |
| IUPAC-namn | disodium pentacyano(oxidaniumylidyneamino)ironbis(ylium) dihydrate |
| Formel vikt | 297.95g/mol |
| Procent renhet | ≥98% (AT) |