Läs mer
Natriumnitroprussiddihydrat, TRC
Produktkod. 30136087
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136087 50 g
30011336 10 g
30012239 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136087 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS64802050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13755-38-9
Molekylformel C5 Fe N6 O . 2 Na . 2 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 297.95
Synonym Sodium nitroprusside, Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate, (OC-6-22)-pentakis(cyano-κC)nitrosyl-Ferrate(2-) sodium hydrate (1:2:2), Ferrate(2-), pentacyanonitrosyl-, disodium, dihydrate (8CI), Ferrate(2-), pentakis(cyano-C)nitrosyl-, disodium, dihydrate, (OC-6-22)-, Disodium nitroprusside dihydrate, Disodium pentacyanonitrosylferrate(2-) dihydrate, SNP, Sodium nitroprusside dihydrate
IUPAC-namn disodium; Pentakis(azanylidynemetyl)-(oxoniumylidyne-λ^{4}-azanyl)järn(2+); dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].N#[C-][Fe+2]([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)N#[O+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Nitroprusside
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q5*-1;+2;3*+1;;
Formel vikt 297.949