Läs mer
Sodium nitroprusside, MedChemExpress
Beskrivning
Sodium nitroprusside (Ro 21-2498) is a potent vasodilator working through releasing NO spontaneously in blood.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium nitroprusside |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 14402-89-2 |
| Färg | Reddish Brown |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5FeN6Na2O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Ro 21-2498 |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (381.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (127.25 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |