Läs mer
Sodium Nitroprusside, Specified Reagent for General Laboratory Work, Fisher Chemical™
Produktkod. 10234160 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10234160 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10234160 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/5680/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 13755-38-9
Färg Red
pH 5
Fysisk form Crystalline Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel C5H4FeN6Na2O3
MDL-nummer MFCD00149192
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
InChI-nyckel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
IUPAC-namn disodium pentacyano(oxidaniumylidyneamino)ironbis(ylium) dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 297.95
PubChem CID 11953895
Formel vikt 297.94g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate, Sodium nitroferricyanide