Läs mer
Sodium O,O-Dimethyl Thiophosphate (Technical grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O,O-Dimethylphosphorothioic acid sodium salt |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7O3PS.Na/c1-4-6(3,7)5-2;/h1-2H3,(H,3,7);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 163.9673 |