missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium O,O-Dimethyl Thiophosphate (Technical grade), TRC

Produktkod. 30136311
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136311 1 g
30134968 500 mg
17933855 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136311 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6242401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 23754-87-2
Molekylformel C2 H6 O3 P S . Na
Molekylvikt (g/mol) 164.1
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, sodium salt (1:1), Methyl sodium phosphorothioate ((MeO)2(NaO)PS) (6CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, sodium salt (8CI,9CI), Sodium O,O-dimethyl phosphorothioate, Sodium O,O-dimethyl thiophosphate, O,O-Dimethylphosphorothioic acid sodium
IUPAC-namn sodium;[methoxy(sulfido)phosphoryl]oxymethane
LEDER [Na+].COP(=O)([S-])OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material O,O-Dimethylphosphorothioic acid sodium salt
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H7O3PS.Na/c1-4-6(3,7)5-2;/h1-2H3,(H,3,7);/q;+1/p-1
Formel vikt 163.9673
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.