Läs mer
Natriumoktanoat, 96 %
Produktkod. 11475513
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475513 100 g 100g
11485513 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475513 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13451.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1984-06-1 | C8H15NaO2 | 166,20 g/mol
Natriumoktanoat kan användas som en proteinstabilisator för molekyler såsom albumin och fibrinogen under betingelser såsom värmesterilisering. Används även för fraktionering av blodplasma.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumoktanoat kan användas som en proteinstabilisator för molekyler som albumin och fibrinogen under sådana förhållanden som värmesterilisering. Används även för fraktionering av blodplasma.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1984-06-1
MDL-nummer MFCD00058511
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium octanoate
Smältpunkt >300°C
Molekylformel C7H4BrNS
Kvantitet 100 g
Beilstein 3597723
Synonym 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
IUPAC-namn 1-brom-4-isotiocyanatobensen
Molekylvikt (g/mol) 214.08
PubChem CID 16133
Formel vikt 166.2
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium octanoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium caprylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.