Läs mer
Natriumoleat, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 143-19-1 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 15 kg |
| Flampunkt | 149 °C |
| PubChem CID | 44135713 |
| Procent renhet | ≥82% |
| Förpackning | Poly trumma |