Läs mer
Sodium Oleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Oleate |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-; |
| Formel vikt | 304.2378 |