Läs mer
Sodium orthosilicate, (mixture of NaOH and Na2SiO3 yielding ≈ Na4SiO4 in solution), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11363377
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363377 1 kg 1kg
11373377 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017568.A1
Request Bulk or Custom Format
It is used as a degreasant, industrial alkaline detergents, water treatment (boiler-feed); adhesives, builder in soaps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13472-30-5
Molekylformel Na4O4Si
Molekylvikt (g/mol) 184.04
MDL-nummer MFCD00014252
InChI-nyckel POWFTOSLLWLEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium orthosilicate, tetrasodium orthosilicate, tetrasodium silicate, silicic acid h4sio4 , sodium salt 1:4, silicic acid h4sio4 , tetrasodium salt, sodium silicate, ortho, teu2jic5pa, unii-teu2jic5pa, dryorth, sodium silicate 4-
PubChem CID 26051
IUPAC-namn tetranatrium;silikat
LEDER [O-][Si]([O-])([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium orthosilicate
Namnnotering Mixture of NaOH and Na2SiO3 yielding ≈ Na4SiO4 in solution
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
UN-nummer UN1759
Löslighetsinformation Soluble in water.
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.