Läs mer
Sodium orthovanadate, 100mM aq. soln.
Product Code. 15403009
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Unit Size:
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15403009 50 mL 50ml
15413009 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15403009 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J60191.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13721-39-6 | Na3O4V | 183.907 g/mol
Natriumortovanadat, används som en hämmare av flera fosfataser och kinaser såsom proteintyrosinfosfataser (PTP), alkaliskt fosfatas (ALP) och ATPas. Det fungerar också som en hämmare av adenosinkinas (AK ) och fosfofruktokinas (PFK). Det undertrycker också p53-medierad apoptos genom transkriptionsberoende och -oberoende vägar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumortovanadat, används som en hämmare av flera fosfataser och kinaser såsom proteintyrosinfosfataser (PTP), alkaliskt fosfatas (ALP) och ATPas. Det fungerar också som en hämmare av adenosinkinas (AK ) och fosfofruktokinas (PFK). Det undertrycker också p53-medierad apoptos genom transkriptionsberoende och -oberoende vägar.
Löslighet Det är lösligt
i vatten (50 mg/ml, )
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13721-39-6
Molekylformel Na3O4V
Molekylvikt (g/mol) 183.907
MDL-nummer MFCD00003511
InChI-nyckel IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC-namn trinatrium;trioxido(oxo)vanadin
LEDER [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium orthovanadate
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 mL
Linjär formel Na3VO4
Löslighetsinformation It is soluble in water (50mg/ml,)
Formel vikt 183.94
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 100mM aq. soln.
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.