Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Orthovanadate |
| CAS | 13721-39-6 |
| Kvantitet | 10 g |
| Analysprocentintervall | 96% min. |
| Molekylformel | Na3O4V |
| Synonym | sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt |
| InChI-nyckel | IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | trinatrium;trioxido(oxo)vanadin |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.907 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium Orthovanadate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P235-Förvaras svalt.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: sodium orthovanadate