Läs mer
Natriumorthovanadat, 96 % min., (Pulver), MP Biomedicals
Produktkod. 11495721 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495721 100 g 100g
11485721 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495721 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215966480
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kraftfull alkalisk fosfatinhibitor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13721-39-6
Molekylformel Na3O4V
Molekylvikt (g/mol) 183.907
InChI-nyckel IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC-namn trinatrium;trioxido(oxo)vanadin
LEDER [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Orthovanadate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 96% min.
Formel vikt 183.9