Läs mer
Natriumortovanadat, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384909
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384909 25 g 25g
11394909 100 g 100g
11304919 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 081104.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
hämmare av proteintyrosinfosfatas och alkaliskt fosfat
Hämmare av proteintyrosinfosfatas och alkaliskt fosfat Natriumortovanadat används i proteinanalys inom molekylärbiologi och fungerar som en hämmare av proteintyrosinfosfataser, alkaliska fosfataser och kinaser. Det används också för att framställa stopplösningen i defosforyleringsanalys av insulinreceptorkinas. Det fungerar som ett reagens vid utvecklingen av matrixchip som använder ytimmobiliserade antikroppar. Vidare används det för att bevara proteintyrosylfosforyleringstillståndet i celler och cellysat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13721-39-6
Molekylformel Na3O4V
Molekylvikt (g/mol) 183.907
MDL-nummer MFCD00003511
InChI-nyckel IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC-namn trinatrium;trioxido(oxo)vanadin
LEDER [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium orthovanadate
Smältpunkt 850°C to 866°C
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 183.94
Odör Odorless
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium orthovanadate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium vanadium oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.