Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium orthovanadate |
| Smältpunkt | 850.0°C to 866.0°C |
| Namnnotering | 99% |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 50 g |
| Analysprocentintervall | 98.5% min. (as Na3VO4) |
| Linjär formel | Na3VO4 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol |
| Formel vikt | 183.91 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium orthovanadate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H332-Skadligt vid inandning.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.