Läs mer
Sodium orthovanadate, MedChemExpress
Produktkod. 16491188
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16491188 5 g
1 options
Produktkod. 16491188 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYD0852
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Sodium orthovanadate is an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and a number of ATPases, most likely acting as a phosphate analogue.
Sodium orthovanadate is an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and a number of ATPases, most likely acting as a phosphate analogue.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium orthovanadate
CAS 13721-39-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel Na3O4V
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation H2O : 8.33 mg/mL (45.29 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble)
LEDER [O].[Na].[V]
Molekylvikt (g/mol) 183.91
Formel vikt 183.91
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease