Läs mer
Sodium Orthovanadate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Orthovanadate |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/3Na.4O.V/q3*+1;;3*-1; |
| Formel vikt | 183.8929 |