Läs mer
Natriumoxalat, 0,1N standardiserad lösning
Produktkod. 15452857
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452857 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15452857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047123.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    935.00 SEK
    782.65 SEK / 1 L
    Save 152.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134,00 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium oxalate
Namnnotering 0.1N standardiserad lösning
CAS 62-76-0
Molekylformel C2Na2O4
Linjär formel Na2C2O4
MDL-nummer MFCD00012465
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
InChI-nyckel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC-namn disodium oxalate
Molekylvikt (g/mol) 134.00
PubChem CID 6125
Formel vikt 134
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning