Läs mer
Natriumoxalat, ≥99,5 %, ACS-reagens, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Oxalate |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | NaOOCCOONa |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3631622 |
| Formel vikt | 134g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Kvalitet | ACS-reagens |
| Förpackning | Poly flaska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium oxalate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium oxalate