Läs mer
Natriumoxalat, 99 %
Produktkod. 11444763
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444763 500 g 500g
11434763 100 g 100g
11454763 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444763 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11648.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134,00 g/mol
Natriumoxalat används som reduktionsmedel, som primär standard för standardisering av kaliumpermanganatlösningar och som neutralisator för exoterma sura reaktioner. Det kan användas inom metallrengöringspreparat, metallextraktion och -separering, ritningsbeläggningar, galvaniseringsbad, specialcementtillverkning, växtnäring samt inom textil- och läkemedelsindustrin. Det spelar en viktig roll att ta bort kalciumjoner från blodplasma och förhindrar blodkoagulering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumoxalat används som reduktionsmedel, som primär standard för standardisering av kaliumpermanganatlösningar och som neutralisator för exoterma sura reaktioner. Det kan användas inom metallrengöringspreparat, metallextraktion och -separering, ritningsbeläggningar, galvaniseringsbad, specialcementtillverkning, växtnäring samt inom textil- och läkemedelsindustrin. Det spelar en viktig roll att ta bort kalciumjoner från blodplasma och förhindrar blodkoagulering.
Löslighet
Lösligt i vatten och myrsyra. Olösligt i eter och alkohol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-76-0
Molekylformel C2Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 134.00
MDL-nummer MFCD00012465
InChI-nyckel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC-namn dinatrium;oxalat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium oxalate
Smältpunkt ∼250 °C till 270 °C (dekomposition)
Densitet 2.34
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Beilstein 3631622
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,8650
Löslighetsinformation Löslig i vatten och myrsyra. Olöslig i eter och alkohol.
Formel vikt 134
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium oxalate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioic acid, disodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.