Läs mer
Natriumoxalat, För ACS-analys, 99,96 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11414652 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414652 100 g 100g
11424652 500 g 500g
11434652 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414652 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219143980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 SEK
    373.89 SEK / 100g
    Save 19.11 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 62-76-0
Molekylformel C2Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 134
MDL-nummer MFCD00012465
InChI-nyckel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC-namn dinatriumoxalat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium oxalate
Namnnotering For ACS analysis
Färg Vitt
Densitet 2.34 (water = 1)
Analysprocentintervall 0.9996
Kvantitet 100 g
Formel vikt 134
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium Oxalate, ACS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium oxalate