Läs mer
Natriumoxalat, För ACS-analys, 99,96 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11434652 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434652 1 kg 1kg
11414652 100 g 100g
11424652 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434652 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219143991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3180.00 SEK
    3026.24 SEK / 1kg
    Save 153.76 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 62-76-0
Molekylformel C2Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 134
MDL-nummer MFCD00012465
InChI-nyckel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC-namn dinatriumoxalat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium oxalate
Namnnotering För ACS-analys
Färg Vitt
Densitet 2.34 (vatten = 1)
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 134
Fysisk form Kristallint pulver