Läs mer
Natriumoxalat, Pulver, BAKARE ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15518174 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
125 g
500 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
125g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15518174 125 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 125g
15508174 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15518174 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 380104
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 62-76-0
Molekylformel C2Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 134.00
MDL-nummer MFCD00012465
InChI-nyckel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Oxalate
Namnnotering Titrimetry Standard
Fysisk form Pulver
Kvantitet 125 g
IUPAC-namn dinatriumoxalat
Formel vikt 134
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 2.34kg
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).